Præcision PT 100 referencesensorer
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 5350 DKK
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Præcision PT 100 referencesensorer
Elektroder Øvrige elektroder
Sensor is suitable for use with calibration baths.
  • Integreret måleelektronik og RS232-tilslutning
  • Måleområde -30 til +300 °C
  • Målenøjagtighed er ±0,05 °C over måleområdet, bortset fra +0,01 til 100,00 °C, hvor nøjagtigheden er ±0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm