Software for Julabo units
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 7450 DKK
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Software Laboratoriesoftware
Et udbud af software som muliggør programmering, visning og optagning af temperatur- og tidsafhængige processer i kombination med laboratorieudstyr. Omfattende kommunikations- og netværksmuligheder via RS232/RS485 (med konverter som ekstraudstyr) og Profibus assisterer med laboratorieautomatisering.
  • Start/stop funktioner og punktinput med grafiske zoomfunktioner
  • Indikering af gyldig aktuel, varmede og kølende kapacitet
  • Gentagelse af gemte profiler
  • Visning af op til fire kurver i ét diagram
  • Rampefunktion på op til 100 trin
EasyTemp software: Kan downloades uden beregning fra Julabos hjemmeside (www.julabo.de). Ideel til brug sammen med Julabo-enheder med RS232-interface, hvilket muliggør styring af en enkelt enhed. Optagelse af målte værdier i ASCII-format.
EasyTemp professionel software: Muliggør styring af op til 24 Julabo-enheder med RS232 (USB tilvalg) interface. Optagelse af målte værdier i ASCII- og Excel-format. Op til 4 definerbare skalaer. Brugeren kan indtaste formler såsom gennemsnit eller forskelle mellem målte værdier, og tekstkommentarer kan vises i grafen.
Programmering og optagelse af individuelle profiler for hver enhed, med grafisk visning af op til 16 kurver i et diagram
Gengiver de vigtige værdier i en graf
Separat vindue til kontrol af hver enhed. En knap kan starte enhederne samtidigt
Profiler kan ændres mens de er aktive
Omfattende rampeprogrammering af op til 1000 trin pr. profil pr. enhed
Tilvalg til EasyTemp Professional omfatter styring af laboratorieinstrumenter i forskellige udgaver fx laboratorieomrører, magnetisk omrører, doseringspumper, pH-målinger. Der kan også fås drivere til Devicenet, Profibus, Ethernet og RS485 interfaces. Detaljer kan formidles ved forespørgsel.