VWR®, Åndbare rayonfilm til biologiske kulturer
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 1.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 5 Nej: 4 
Nej, jeg anbefaler ikke
Used this seal to cover a 96 well plate for determining a bacterial minimal inhibitory concentration (MIC). Samples (100 ul) had evaporated completely after approximately 24 h period.
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 01/04/2025
Thank you for your feedback. We appreciate your comments. This will be raised as a product complaint. Upon review, the vendor has advise us of additional information regarding this product that we will also add to the VWR website: Completing the application of sealing films by pressing with the accessory plate assures a secure uniform seal around the wells,
391-1261EA 944 DKK
391-1261 391-1262
VWR®, Åndbare rayonfilm til biologiske kulturer
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
En 139,7 µm tyk hydrofob porøs film med medicinsk lim til vævsdyrkningsplader, bio-blokke, og 96-brønds plader, hvor gasudveksling er nødvendig for celle- eller bakterievækst. Disse rayonfilm minimerer krydskontaminering, spild og fordampning. De tillader ensartet luft- og CO₂-udveksling for alle brønde, i modsætning til pladelåg, som favoriserer udveksling i brønde nær pladens kanter. Det sterile produkt er emballeret i manipulationssikrede poser med 25 stk.
  • Ikke cytotoksisk, meget gaspermeabel
  • Perforerbar med spidser eller pipetter til prøvegenindvinding
  • Anbefales til temperaturer fra −20 til +80 °C
Hver film L×D: 142,9×82,6 mm til vævsdyrkningsplader af standardstørrelse.