Petriskåle, steril
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Laboratoire Amiante / Codeur / Dunkerque
Ja, jeg anbefaler
Très bon conditionnement. Produit standard très efficace pour l'archivage d'échantillons de laboratoire.
7232 7242 7245
516-8021EA 3250 DKK
516-8021 516-8029 516-8032
Petriskåle, steril
Dyrkningsplader Petriskåle
PS dish, cellulose pad. Ideal for microbiological analysis when performing the membrane filter technique. Petri dishes with absorbent pads can be used with broth media, or users can pour agar into dishes without absorbent pads. Accepts 47 mm membrane filter.
  • Steriliserede vha. gammastråler, ingen farlig resteffekt fra EtO-sterilisering
  • Brugervenlige, nemme at åbne med én hånd, men lukker tæt til
  • Let stabelbar bund, bruger mindre plads på laboratoriebordet eller i inkubatoren