Dekontamineringsopløsning, RNase AWAY®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7000
7002
7003
7005-11
732-2270EA
202
DKK
732-2270
732-2351
732-2271
732-2352
Dekontamineringsopløsning, RNase AWAY®
Renseopløsninger
Dekontaminanter
Brugsklar opløsning, der hurtigt og let fjerner RNase-forurening fra arbejdsflader, instrumenter, mikroliterpipetter, glas og plastgenstande.
- Letter rengøringen af forskellige typer overflader
- Ideel til materialer, der ikke er autoklaverbare
- Erstatter tidskrævende processer som DEPC-behandling
Brugsklar opløsning, der fjerner DNA-forurening. Til rengøring af arbejdsflader, pipetter, thermocyclere osv.