Absorbent til kviksølv, Chemizorb® Hg
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 1365 DKK
1.01569.0001 1.12576.0001
Absorbent til kviksølv, Chemizorb® Hg
Spild materialer
Chemizorb® kviksølv er et alt-i-et sæt af reagenser og tilbehør til sikker og komplet fjernelse af kviksølvdråber og sporstoffer af kviksølv.
  • Rækker til sikker og enkel dekontaminering af et areal på ca. en kvadratmeter
  • Chemizorb Hg påvirker ikke huden, men der bør bæres handsker for at undgå kontakt med kviksølv
  • Kviksølv-holdigt affaldsmateriale skal bortskaffes som farligt affald i henhold til de officielle regulativer
Leveringsinformation: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.