Udviklet til at økonomisk behandle mindre udslip, i stil med den som kan forekomme i laboratorier. Giver let adgang til det passende kontrolmiddel til en bestemt type kemisk udslip.
- Behandler de farlige udslip, i stedet for blot at genindpakke dem
- Sikker, let at bruge og med størst mulig absorptionskapacitet
- Neutraliserer og omdanner syrer og ætsende stoffer til let håndterbare affaldsprodukter (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
- Absorberer opløsningsmidler og hæver antændelsespunktet til over 60 °C, uden at danne giftige biprodukter (SPILL-X-S®)
- SPILL-X® kassen fås som transportabel, semi-transportabel eller fastmonteret
PP-beholdere tillader begge typer af middeltilsætning, nemlig påhældning eller ryster. Hver flaske kan behandle op til 1,9 L udslip (1,4 til 1,9 m²). Omdanner kaustiske stoffer og syrer til ufarlige komponenter, som overholder EPA-specifikationerne for ufarligt affald. Kan bruges til effektivt at håndtere udslip af væsker eller syrer (SPILL-X-A®, er også velegnet til flussyre HF), ætsende (SPILL-X-C®), opløsningsmidler (SPILL-X-S®) og formaldehyd (SPILL-X-FP®) på arbejdspladsen.
SPILL-X® sætkasse B×D×H: 470×145×550 mm (lukket)
Bestillingsoplysninger: Hvert sæt består af 6 flasker med de individuelle stoffer, 1 pakke med beskyttelsesudstyr (1× sikkerhedsbriller, 1× nitrilhandsker, 2× oprensningspander, 1× skraber, 6× affaldsposer, 1× pamflet med brugsvejledning), et grafisk instruktionskort, vægmonteringsskruer og ankre. Det hele leveres i en transportabel plastkasse. Bestil venligst ekstra genopfyldningsflasker med SPILL-X® stoffer og beskyttelsesudstyr separat.