Absorbent pulver, Chemizorb® pulver
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 594 DKK
1.02051.0500 1.02051.9025
Absorbent pulver, Chemizorb® pulver
Spild materialer
Til absorption af syrer, alkalier eller solventer.Takket være den store overflade absorberer pulveret en meget stor væskemængde. Væsker med lav viskositet absorberes straks, væsker med høj viskositet (glycin og olier) absorberes indenfor få minutter.
  • Kornstørrelse < 0,1 mm (85%)
  • Bulkdensitet ca. 120 kg/m³
1 kg absorberer: 2,5 - 4,5 l vandige opløsninger, syrer og alkalier; 3 - 4 l organiske solventer, benzener etc.; ca. 7 l viskøse olier.