VWR®, Beskyttelsesforklæder, LDPE/LLDPE
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
113-8278EA 124 DKK
113-8278 113-8279
VWR®, Beskyttelsesforklæder, LDPE/LLDPE
Engangsbeklædning
Dette engangsforklæde er fremstillet af en blanding af 65% LDPE og 35% LLDPE.
  • Effektiv over for snavs, fugt og olie
Længde: 1200 eller 1400 mm
Farve: Hvid
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable
Køn
Outfit applikationer Laboratory