Temperaturloggere, termoknap
Leverandør: PROGES PLUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DAL0052 DAL0075 DAL0076 DAL0018 DAL0020 DAL0021 DAL0022 PAC0010 DAL0096
620-3182EA 787 DKK
620-3182 620-3183 620-3184 620-3177 620-3178 620-3179 620-3180 620-3186 620-1853
Temperaturloggere, termoknap
Dataloggere
Disse små og robuste dataloggere kan overleve alle barske miljøer. Egnede til brug ved temperaturkontrol, produktsporing, transport, procesanalyse, HACCP.
  • Saml og optag dato og klokkeslæt
  • Programmerbar lav og høj alarmtærskel med temporeringsparametre
  • Batterilevetid op til ti år afhængig af prøvehastighed og temperatur
  • Modstå støv
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certificeringer: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Leveringsinformation: Kalibreringscertifikat kan fås på anmodning. Thermotrack PC-software på 7 sprog (fransk, engelsk, tysk, spansk, portugisisk, slovensk, japansk og italiensk).