Dyrkningsmediekolber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214314401 214315406
391-0504EA 380 DKK
391-0504 391-0506
Dyrkningsmediekolber, DURAN®
Flasker Medieflasker
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3,3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativt høj resistens mod temperaturændringer
Med lige hals til glaslåg. Matchende glaslåg fås som tilbehør. Volumen er angivet på flasken og den er forsynet med et hvidt skrivefelt.