2,2'-Bithiophen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 261 DKK
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophen 97%
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
Smeltepunkt: 30…35 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005414
CAS-nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)