2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol dikaliumsalt ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L11105.06 L11105.14
L11105.06EA 432 DKK
L11105.06 L11105.14
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol dikaliumsalt ≥97%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol dikaliumsalt
Purity: 97% CAS No.: 4628-94-8 Molecular Formula: C2K2N2S3 Formula Weight: 226.43 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 4917786
Formel: C₂K₂N₂S₃
Smeltepunkt: ∼ 274 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003104
CAS-nummer: 4628-94-8
EINECS: 225-043-4