2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
296911000 296915000
ACRO296911000EA 587 DKK
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Formel: C₇H₁₀O₃
Kogepunkt: 65…67 °C (2,7mbar)
Smeltepunkt: 4…13 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040468
CAS-nummer: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %