2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L00482.06
L00482.14
L00482.06EA
335
DKK
L00482.06
L00482.14
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-31-6
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 102775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014106
Formel:
C₅H₁₀O₂ Kogepunkt: 91…93 °C Massefylde: 0,946 Flammepunkt: 6 °C (42 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014106 CAS-nummer: 2916-31-6 EINECS: 220-842-4 ADR: 3,II |