3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11375.03 A11375.06
A11375.03EA 1030 DKK
A11375.03 A11375.06
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 22053-74-3 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.24 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 121582
Formel: C₁₀H₈OS
Molekylvægt: 176.24 g/mol
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052307
CAS-nummer: 22053-74-3