5-Methylbenzo[b]thiophen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12666.03 A12666.06
A12666.03EA 992 DKK
A12666.03 A12666.06
5-Methylbenzo[b]thiophen ≥97%
5-Methylbenzo[b]thiophen
Purity: 97% CAS No.: 14315-14-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 71-73°/0.6mm MDL No.: MFCD00052509
Formel: C₉H₈S
Kogepunkt: 71…73 °C (0,6 mmHg)
Smeltepunkt: 32…36 °C
Massefylde: 1,11
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052509
CAS-nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2