2-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 1260 DKK
H32224.03 H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophen
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Formel: C₉H₈S
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216250
CAS-nummer: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2