N-Ethylrhodanin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Ethylrhodanine, 3-Ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one
B23047.06
B23047.14
B23047.06EA
864
DKK
B23047.06
B23047.14
N-Ethylrhodanin ≥98%
N-Ethylrhodanin
Purity: 98%
CAS No.: 7648-01-3
Molecular Formula: C5H7NOS2
Formula Weight: 161.25
Flash Point:
Formel:
C₅H₇NOS₂ Kogepunkt: 127…129 °C (4 mmHg) Smeltepunkt: 36…39 °C Massefylde: 1,303 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051339 CAS-nummer: 7648-01-3 EINECS: 231-603-9 |