4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
355270100 355270500
ACRO355270100EA 885 DKK
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazolin
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 99…100 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,94 g/cm³
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014507
CAS-nummer: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %