4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
355270100
355270500
ACRO355270100EA
885
DKK
ACRO355270100
ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazolin
Formel:
C₅H₉NO Kogepunkt: 99…100 °C (760 mmHg) Massefylde: 0,94 g/cm³ Flammepunkt: 1 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014507 CAS-nummer: 30093-99-3 EINECS: 250-045-7 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |