9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.52259.0025 8.52259.0100
NOVA8.52259.0025EA 841 DKK
NOVA8.52259.0025 NOVA8.52259.0100
9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD00001138
CAS-nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,II