2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11441.09
A11441.18
A11441.09EA
499
DKK
A11441.09
A11441.18
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 95% stabilised
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Stabilized with silver
Purity: 95%
CAS No.: 18742-02-4
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 68-70°/8mm
Beilstein Reference: 103516
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003216
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molekylvægt: 181.03 g/mol Kogepunkt: 68…70 °C (8 mmHg) Massefylde: 1.512 Flammepunkt: 65 °C (149 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00003216 CAS-nummer: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |