(-)-Shikimicsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7305.1 7305.2
ROTH7305.1EA 0 DKK
ROTH7305.1 ROTH7305.2
(-)-Shikimicsyre
(-)-Shikimicsyre
Formel: C₇H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00066278
CAS-nummer: 138-59-0
EINECS: 205-334-2