tert-Butylhydroperoxid 70% in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 195 DKK
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butylhydroperoxid 70% in water
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 96 °C (dec.)
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0,937
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002130
CAS-nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN nummer: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)