2,4-Diaminophenoldihydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 1700 DKK
8.22331.0100 8.22331.0250
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012979
CAS-nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)