2,4-Diaminophenoldihydrochlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
212840250 212841000
ACRO212840250EA 347 DKK
ACRO212840250 ACRO212841000
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid 98%
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 222 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012979
CAS-nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %