Trimelliticanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20138.0100 8.20138.0500
8.20138.0100EA 233 DKK
8.20138.0100 8.20138.0500
Trimelliticanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Trimelliticanhydrid
Formel: C₉H₄O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005925
CAS-nummer: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 164 - 168 °C
Molar Mass 192.12 g/mol
Boiling Point 240 °C (19 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (240 °C)
Flash Point 227 °C
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
pH 2 (21 g/l, H2O, 20 °C)