2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12852.06 A12852.14
A12852.06EA 682 DKK
A12852.06 A12852.14
2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd ≥98%
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 107572-07-6 Molecular Formula: C13H9ClOS Formula Weight: 248.72 Melting Point: 71-74° Boiling Point: 102-104°/14mm MDL No.: MFCD00051766
Formel: C₁₃H₉ClOS
Molekylvægt: 248.73 g/mol
Kogepunkt: 102…104 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 71…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051766
CAS-nummer: 107572-07-6