Dinatriumfumarat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 157 DKK
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Dinatriumfumarat 98%
Dinatriumfumarat
Formel: C₄H₂Na₂O₄
Molekylvægt: 160.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064567
CAS-nummer: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %