(4-fluorphenylthio)eddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19658.03
A19658.06
A19658.03EA
549
DKK
A19658.03
A19658.06
(4-fluorphenylthio)eddikesyre ≥97%
(4-fluorphenylthio)eddikesyre
Purity: 97%
CAS No.: 332-51-4
Molecular Formula: C8H7FO2S
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD00219825
Formel:
C₈H₇FO₂S Smeltepunkt: 76…79 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00219825 CAS-nummer: 332-51-4 |