O-Phenyl chlorthioformat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 816 DKK
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
O-Phenyl chlorthioformat 99%
O-Phenyl chlorthioformat
Formel: C₇H₅ClOS
Molekylvægt: 172.63 g/mol
Kogepunkt: 81…83 °C (6 mmHg)
Massefylde: 1.248 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004920
CAS-nummer: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %