Allyl chlorformat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221740500 221741000
ACRO221740500EA 1050 DKK
ACRO221740500 ACRO221741000
Allyl chlorformat 97%
Allyl chlorformat
Formel: C₄H₅ClO₂
Kogepunkt: 109…110 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000648
CAS-nummer: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
UN nummer: 1722
ADR: 6.1,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %