(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan ≥94% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
L16400.06 L16400.14
L16400.06EA 1260 DKK
L16400.06 L16400.14
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan ≥94% stabilised
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94% CAS No.: 4369-14-6 Molecular Formula: C9H18O5Si Formula Weight: 234.33 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 95-100°/3mm Beilstein Reference: 2046320 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00054803
Formel: C₉H₁₈O₅Si
Kogepunkt: 95…100 °C (3 mmHg)
Massefylde: 1,059
Flammepunkt: 123 °C (253 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054803
CAS-nummer: 4369-14-6
EINECS: 419-560-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III