Calciumthioglycolat trihydrat
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calciumbis(mercaptoacetat) trihydrat
1.02125.1000 1.02125.9075
1.02125.1000EA 0 DKK
1.02125.1000 1.02125.9075
Calciumthioglycolat trihydrat
Calciumthioglycolat trihydrat
Formel: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Molekylvægt: 276.35 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150707
CAS-nummer: 65208-41-5
EINECS: 249-881-5
UN nummer: 3263
ADR: 8 III