D-Panthenol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
232801000 232805000
ACRO232801000EA 454 DKK
ACRO232801000 ACRO232805000
D-Panthenol 98+%
D-Panthenol
Formel: C₉H₁₉NO₄
Kogepunkt: 118…120 °C (2,7Pa)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065006
CAS-nummer: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Assay ≥98.0 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +29.0° to +32.0° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)