2-Methyl-1,3-dioxolan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12824.09 A12824.18
A12824.09EA 939 DKK
A12824.09 A12824.18
2-Methyl-1,3-dioxolan ≥98%
2-Methyl-1,3-dioxolan
Purity: 98% CAS No.: 497-26-7 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 80-83° Beilstein Reference: 102520 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003210
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 80…83 °C
Massefylde: 0,982
Flammepunkt: –2 °C (28 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003210
CAS-nummer: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
ADR: 3,II