2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1176-1G A1176-5G
TCIAA1176-1GEA 780 DKK
TCIAA1176-1G TCIAA1176-5G
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₁₁NO₂
Kogepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142756
CAS-nummer: 5754-35-8
EINECS: 227-277-2
UN nummer: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&vid=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %