2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14
A19312.22
A19312.36
A19312.14EA
717
DKK
A19312.14
A19312.22
A19312.36
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥97%
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Purity: 97%
CAS No.: 4360-63-8
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 62°(145°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 103309
MDL No.: MFCD00003214
Formel:
C₄H₇BrO₂ Molekylvægt: 167 g/mol Kogepunkt: 175 °C Massefylde: 1.628 Flammepunkt: 62 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003214 CAS-nummer: 4360-63-8 EINECS: 224-443-6 |