2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 464 DKK
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 96%
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉BrO₂
Molekylvægt: 181.03 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C (8 mmHg)
Massefylde: 1.54 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00003216
CAS-nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %