Curcumin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
81025-10 81025-5 81025-50
CAYM81025-10EA 1270 DKK
CAYM81025-10 CAYM81025-5 CAYM81025-50
Curcumin
Curcumin
Formel: C₂₁H₂₀O₆
Molekylvægt: 368.39 g/mol
MDL Number: MFCD00008365
CAS-nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5