3-Amino-1-methylpyrazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
246
DKK
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-methylpyrazol 97%
3-Amino-1-methylpyrazol
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Formel:
C₄H₇N₃ Kogepunkt: 90…92 °C (1 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00466340 CAS-nummer: 1904-31-0 ADR: 8,III |