2,6-Dimethyl-p-benzoquinon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A11342.03 A11342.06 A11342.14
A11342.03EA 477 DKK
A11342.03 A11342.06 A11342.14
2,6-Dimethyl-p-benzoquinon ≥99%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinon
Purity: 99% CAS No.: 527-61-7 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 2041345
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136.15 g/mol
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001605
CAS-nummer: 527-61-7
EINECS: 208-420-8