2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13091.06
A13091.14
A13091.06EA
941
DKK
A13091.06
A13091.14
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon ≥98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon
Purity: 98+%
CAS No.: 719-22-2
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Smeltepunkt: 65…69 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001601 CAS-nummer: 719-22-2 EINECS: 211-946-0 |