2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11442.06
A11442.14
A11442.18
A11442.06EA
393
DKK
A11442.06
A11442.14
A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Formel:
C₆H₄O₄ Smeltepunkt: ∼ 220 °C (subl.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001598 CAS-nummer: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |