2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22664.06 B22664.14 B22664.22
B22664.06EA 381 DKK
B22664.06 B22664.14 B22664.22
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol ≥98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Purity: 98% CAS No.: 2403-88-5 Molecular Formula: C9H19NO Formula Weight: 157.26 Flash Point: 124°(255°F) pH: 11.2 Melting Point: 129-133° Boiling Point: 212-215° Beilstein Reference: 105039 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005983
Formel: C₉H₁₉NO
Kogepunkt: 212…215 °C
Smeltepunkt: 129…133 °C
Massefylde: 1,085
Flammepunkt: 124 °C (255 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005983
CAS-nummer: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
ADR: 8,III