4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40130.0025 8.40130.0100
8.40130.0025EA 497 DKK
8.40130.0025 8.40130.0100
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
Molekylvægt: 172.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006478
CAS-nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1670 g/l (20 °C)
Melting Point 67 - 71 °C
Molar Mass 172.25 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) not applicable,(decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 146 °C DIN 51758
pH 8.2 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C DIN 51794