4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 354 DKK
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
Molekylvægt: 172.25 g/mol
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006478
CAS-nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %