2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
200380050 200380250
ACRO200380050EA 380 DKK
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009599
CAS-nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN nummer: 3263
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %