1-Phenyl-3-pyrazolidon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
A12089.0B A12089.18 A12089.30
A12089.0BEA 5350 DKK
A12089.0B A12089.18 A12089.30
1-Phenyl-3-pyrazolidon ≥97%
1-Phenyl-3-pyrazolidon
Purity: 97% CAS No.: 92-43-3 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 131856 Merck Reference: 14,7309 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003094
Formel: C₉H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003094
CAS-nummer: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7309