1-Amino-3,3-diethoxypropan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
269850250 269851000
ACRO269850250EA 991 DKK
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropan 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Formel: C₇H₁₇NO₂
Molekylvægt: 147.22 g/mol
Kogepunkt: 72 °C (16hPa)
Massefylde: 0.91 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142581
CAS-nummer: 41365-75-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %